missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetramethyl-d12-ammonium Bromide, CDN

Produktkod. 30310165
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30310165 0.25 g -
30309694 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30310165 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND09680.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium-D12 Bromide
CAS 284474-82-4
Molekylformel C4 D12 N . Br
Kvantitet 0.25 g
Synonym Methan-d3-aminium, N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (9 CI), Tetra(methyl-d3)ammonium bromide, Tetramethylammonium bromide-d12, Tetramethylammonium-d12 bromide, Tetramethylammonium-D12 bromide
InChI formel InChI=1 S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3;
LEDER [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn tetrakis(trideuteriomethyl)azanium;bromide
Molekylvikt (g/mol) 166.123
Formel vikt 165.091 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.