Läs mer
Tetrametyldifosfindisulfid, MP Biomedicals
Produktkod. 11499364 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499364 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11499364 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522249983
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethyl Diphosphine Disulfide
CAS 3676-97-9
Molekylformel C4H12P2S2
Kvantitet 250 mg
Synonym tetramethyldiphosphine disulfide, tetramethylbiphosphine disulfide, diphosphine, tetramethyl-, 1,2-disulfide, 1,1,2,2-tetramethyldiphosphane 1,2-disulfide, dimethylphosphinothioyl-dimethyl-thioxo-$l^ 5-phosphane, tetramethyl-1??,2??-diphosphane-1,2-dithione, diphosphine, tetramethyl-, disulfide, teramethyldiphosphine disulphide, tetramethyldiphosphoryl disulfide, 1,2-bisthiotetramethyldiphosphorane
InChI-nyckel LGZQQMXQPAHRIH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CP(=S)(C)P(=S)(C)C
IUPAC-namn dimetylfosfinotioyl-dimetyl-sulfanyliden-$l^{5}-fosfan
Molekylvikt (g/mol) 186.208
PubChem CID 96660
Formel vikt 185.21