Läs mer
Tetramethyl Methylenebis(phosphonate), TRC
Produktkod. 30450589
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450589 50 mg
30450491 500 mg
30452499 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30450589 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88968050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16001-93-7
Molekylformel C5H14O6P2
Molekylvikt (g/mol) 232.1
IUPAC-namn bis(dimethoxyphosphoryl)methane
LEDER COP(=O)(CP(=O)(OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethyl Methylenebis(phosphonate)
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H14O6P2/c1-8-12(6,9-2)5-13(7,10-3)11-4/h5H2,1-4H3
Formel vikt 232.0266