Läs mer
Tetrametylmetylenibos (fosfonat), TRC
Produktkod. 30452499
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452499 100 mg
30450589 50 mg
30450491 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30452499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT889680100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16001-93-7
Molekylformel C5H14O6P2
Molekylvikt (g/mol) 232.1
IUPAC-namn bis(dimetoxyfosforyl)metan
LEDER COP(=O)(CP(=O)(OC)OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethyl Methylenebis(phosphonate)
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H14O6P2/c1-8-12(6,9-2)5-13(7,10-3)11-4/h5H2,1-4H3
Formel vikt 232.0266