missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetrametylmetylendifosfonat, 98+%

Produktkod. p-7021203
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455493 5 g 5g
11465493 25 g 25g
11475493 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11455493 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13441.06
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 16001-93-7 | C5H14O6P2 | 232,109 g/mol

Tetrametylmetylendifosfonat används vid framställning av fosfonatanalog av ribos-1-fosfat.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar Tetrametylmetylendifosfonat används vid framställning av fosfonatanalog av ribos-1-
fosfat.

Löslighet
Blandbar med vatten.

Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 16001-93-7
Molekylformel C5H14O6P2
Molekylvikt (g/mol) 232.109
MDL-nummer MFCD00014884
InChI-nyckel XAVFZUKFLWOSOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethyl methylenediphosphonate, bis dimethoxyphosphoryl methane, tetramethyl methylenebis phosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetramethyl ester, acmc-20ajjd, tetramethyl methanebisphosphonate, tetramethyl-methylenediphosphonate, tetramethyl methylenebisphosphonate, methylenebis phosphonic acid dimethyl ester, methylenediphosphonic acid tetramethyl ester
PubChem CID 519206
IUPAC-namn bis(dimetoxifosforyl)metan
LEDER COP(=O)(CP(=O)(OC)OC)OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetramethyl methylenediphosphonate
Kokpunkt 152 °C till 154 °C (2,5 mmHg)
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 5 g
Beilstein 1874756
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 232.11
Procent renhet ≥98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.