Läs mer
Tetrametylammoniumacetathydrat, 95 %
Produktkod. 10547883 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10547883 5 g Glasflaska 5g
10484511 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10547883 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 420490050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 10581-12-1 | C6H15NO2 | 133,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10581-12-1
Molekylformel C6H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 133.19
MDL-nummer MFCD00011630
InChI-nyckel MRYQZMHVZZSQRT-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium acetate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, acetate, tetramethyl ammonium acetate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, acetate 1:1, tetramethylammonium ion acetate, ammonium, tetramethyl-, acetate, tetramethylazanium acetate, n,n,n-trimethyl-methanaminiuacetate, acetate ion; tetramethylammonium ion
PubChem CID 82741
IUPAC-namn tetrametylazan;acetat
LEDER CC([O-])=O.C[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium acetate hydrate
Namnnotering 95%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)4NOCOCH3·xH2O
Kvantitet 5 g
Fieser 01,1142
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: löslig i aceton
Formel vikt 133.19
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylammonium acetate hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.