Läs mer
Tetrametylammoniumacetat, teknik. 90 %
Produktkod. 11406640
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406640 5 g 5g
11416640 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11406640 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27659.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 10581-12-1 | C6H15NO2 | 133,19 g/mol
Tetrametylammoniumacetat används som mellanprodukt i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Vidare används den för att framställa (1R,4S)-4-hydroxicyklopent-2-en-1-essigsaeure-metylester genom att reagera med 1,3-dimetyl-imidazolidin-2-on. Utöver detta fungerar det som emulgeringsmedel, katalysator, sterilisator, antistatiskt och antiseptiskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetrametylammoniumacetat används som mellanprodukt i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Vidare används den för att framställa (1R,4S)-4-hydroxicyklopent-2-en-1-essigsaeure-metylester genom att reagera med 1,3-dimetyl-imidazolidin-2-on. Utöver detta fungerar det som emulgeringsmedel, katalysator, sterilisator, antistatiskt och antiseptiskt medel.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10581-12-1
Molekylformel C6H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 133.19
MDL-nummer MFCD00011630
InChI-nyckel MRYQZMHVZZSQRT-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium acetate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, acetate, tetramethyl ammonium acetate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, acetate 1:1, tetramethylammonium ion acetate, ammonium, tetramethyl-, acetate, tetramethylazanium acetate, n,n,n-trimethyl-methanaminiuacetate, acetate ion; tetramethylammonium ion
PubChem CID 82741
IUPAC-namn tetrametylazaniumacetat
LEDER CC([O-])=O.C[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium acetate
Smältpunkt 256°C (decomposition)
Linjär formel (CH3)4N(OCOCH3)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3571830
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 133.2
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.