Läs mer
Tetramethylammonium Bicarbonate (60% in water), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylammonium Bicarbonate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N.CH2O3/c1-5(2,3)4;2-1(3)4/h1-4H3;(H2,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 135.0895 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 60% |