Läs mer
Tetrametelammoniumborhydrid, TRC
Produktkod. 30426152
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30426152 1 g
1 options
Produktkod. 30426152 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2046751G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium Borohydride
CAS 16883-45-7
Molekylformel C4 H12 N . B
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H12N.B/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;/q+1;-1
LEDER [B-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-namn bor(1-); Tetrametylazanium
Molekylvikt (g/mol) 84.956
Formel vikt 85.106