missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetrametelammoniumborhydrid, TRC

Produktkod. 30415184
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415184 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30415184 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT204675250MG
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium Borohydride
CAS 16883-45-7
Molekylformel C4 H12 N . B
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H12N.B/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;/q+1;-1
LEDER [B-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-namn bor(1-); Tetrametylazanium
Molekylvikt (g/mol) 84.956
Formel vikt 85.106
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.