Läs mer
Tetrametelammoniumborhydrid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylammonium Borohydride |
| CAS | 16883-45-7 |
| Molekylformel | C4 H12 N . B |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N.B/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;/q+1;-1 |
| LEDER | [B-].C[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | bor(1-); Tetrametylazanium |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.956 |
| Formel vikt | 85.106 |