Läs mer
Tetramethylammonium bromide, 98%
Produktkod. 11451930
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451930 100 g 100g
11461930 500 g 500g
15403077 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451930 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13368.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 64-20-0 | C4H12BrN | 154.05 g/mol
Tetrametylammoniumbromid fungerar som ett jonparreagens. Det används som ett ytaktivt medel och en aktiv ingrediens för balsam. Vidare används det som mjukgörare för textilier och pappersprodukter. Det används också som desinfektionsmedel, desinfektionsmedel, antimikrobiellt och antistatiskt medel. Utöver detta spelar den en viktig roll som en fasöverföringskatalysator i syntetisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrametylammoniumbromid fungerar som ett jonparreagens. Det används som ett ytaktivt medel och en aktiv ingrediens för balsam. Vidare används det som mjukgörare för textilier och pappersprodukter. Det används också som desinfektionsmedel, desinfektionsmedel, antimikrobiellt och antistatiskt medel. Utöver detta spelar den en viktig roll som en fasöverföringskatalysator i syntetisk kemi.
Löslighet Löslig i
vatten, alkohol, kloroform och aceton.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-20-0
Molekylformel C4H12BrN
Molekylvikt (g/mol) 154.05
MDL-nummer MFCD00011626
InChI-nyckel DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium bromide, tetramethylammoniumbromide, tetramethylazanium bromide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, n,n,n-trimethylmethanaminium bromide, unii-6l9ne9609p, ammonium, tetramethyl-, bromide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, c4h12n.br, acmc-209nkm
PubChem CID 66137
ChEBI CHEBI:55317
IUPAC-namn tetrametylazanium;bromid
LEDER [Br-].C[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium bromide
Smältpunkt >300°C
Densitet 1.56
Odör Odorless
Linjär formel (CH3)4NBr
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3620955
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,chloroform and acetone.
Formel vikt 154.06
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.