Läs mer
Tetramethylammonium Bromide, TRC
Produktkod. 30456348
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30456348 250 mg
1 options
Produktkod. 30456348 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT889768250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium Bromide
CAS 64-20-0
Molekylformel C4H12BrN
Kvantitet 250 mg
Synonym Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','bromide (1:1) (ACI), Ammonium','tetramethyl-','bromide (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','bromide (9CI), Methyl','(dimethylamino)-','methobromide (7CI), Tetramethylammonium bromide (6CI), TMAB
InChI formel InChI=1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-namn tetramethylazanium;bromide
Molekylvikt (g/mol) 154.05
Formel vikt 153.0153