Läs mer
Tetrametylammoniumklorid, 97 %
Produktkod. 11400863
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400863 250 g 250g
11490853 1000 g 1000g
11410863 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400863 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13288.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-57-0 | C4H12ClN | 109,597 g/mol
Tetrametylammonium binder AT-rika DNA-polymerer samtidigt som det avskaffar den preferentiella smältningen av AT kontra GC baspar. Levereras som 0,2 μm filtrerad lösning i 18 megaohm vatten. Den används som en fasöverföringskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrametylammonium binder AT-rika DNA-polymerer samtidigt som det avskaffar den preferentiella smältningen av AT kontra GC baspar. Levereras som 0,2μ m filtrerad lösning i 18 megaohm vatten. Den används som en fasöverföringskatalysator.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i eter och bensen.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Säkerställ tillräcklig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-57-0
Molekylformel C4H12ClN
Molekylvikt (g/mol) 109.597
MDL-nummer MFCD00011628
InChI-nyckel OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium chloride, tetramethyl ammonium chloride, tetramine chloride, usaf an-8, n,n,n-trimethylmethanaminium chloride, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, unii-dcq9s88703, tetramethylazanium chloride, ammonium, tetramethyl-, chloride, tetramethylammonium chloride tmacl
PubChem CID 6379
ChEBI CHEBI:7070
IUPAC-namn tetrametylazanium;klorid
LEDER C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium chloride
Smältpunkt >300°C
Densitet 1.17
Odör Odorless
Anteckningar om analysprocent får forts.≈ 3% kiseldioxid som antiklumpningsmedel
Linjär formel (CH3)4NCl
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2496575
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ether,and benzene.
Formel vikt 109.6
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylammonium chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammonium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.