Läs mer
Tetrametylammoniumklorid, 97 %
Beskrivning
Tetrametylammonium binder AT-rika DNA-polymerer samtidigt som det avskaffar den preferentiella smältningen av AT kontra GC baspar. Levereras som 0,2 μm filtrerad lösning i 18 megaohm vatten. Den används som en fasöverföringskatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tetrametylammonium binder AT-rika DNA-polymerer samtidigt som det avskaffar den preferentiella smältningen av AT kontra GC baspar. Levereras som 0,2μ m filtrerad lösning i 18 megaohm vatten. Den används som en fasöverföringskatalysator.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i eter och bensen.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Säkerställ tillräcklig ventilation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylammonium chloride |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Densitet | 1.17 |
| Odör | Luktfritt |
| Anteckningar om analysprocent | får forts.≈ 3% kiseldioxid som antiklumpningsmedel |
| Linjär formel | (CH3)4NCl |
| Kvantitet | 1000 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2496575 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.