Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylammonium chloride |
| Namnnotering | 98+% |
| Smältpunkt | 420,0 °C |
| Färg | Vitt till elfenben |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 98% min. (Argentometri) |
| Förpackning | Plastflaska |
| Linjär formel | (CH3)4NCl |
| Kvantitet | 100 g |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: >60 % (20 °C). Andra lösligheter: olösliga i eter, bensen, svagt lösliga i etanol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Tetramethylammonium chloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H370-Orsakar organskador.
- H315-Irriterar huden.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.