Läs mer
Tetramethylammonium Chloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 268°C |
| Densitet | 1.19 g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | (CH3)4NCl |
| MDL-nummer | MFCD00011628 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | Tetramethylammonium chloride, Tetramethylammonium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.6 |
| Kvalitet | Research |