Läs mer
Tetrametylammoniumklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylammonium Chloride |
| CAS | 75-57-0 |
| Molekylformel | C4H12ClN |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | N,N,N-Trimethylmethanaminium Chloride, TMAC 100, Tetramine, Tetramine Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].C[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | tetrametylazanium; klorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.6 |
| Formel vikt | 109.0658 |