Läs mer
Tetrametelammoniumdikloriodat, TRC
Produktkod. 30410410
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30410410 100 mg
1 options
Produktkod. 30410410 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT300200100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium Dichloroiodate
CAS 1838-41-1
Molekylformel C4H12Cl2IN
Kvantitet 100 mg
Synonym N,N,N-Trimethylmethanaminium Dichloroiodate(1-), Tetramethylammonium Dichloroiodate(I), Tetramethylammonium Chloroiodate(I), Ammonium','tetramethyl-','dichloroiodate(1-) (8CI), Ammonium','tetramethyl-','dichloroiodate(I) (7CI), Iodate(1-)','dichloro-','N,N,N-trimethylmethanaminium (9CI), Iodate(1-)','dichloro-','tetramethylammonium (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','dichloroiodate(1-) (9CI)
InChI formel InChI=1S/C4H12N.Cl2I/c1-5(2,3)4;1-3-2/h1-4H3;/q+1;-1
LEDER C[N+](C)(C)C.Cl[I-]Cl
IUPAC-namn Methanaminium','N,N,N-trimetyl-','dikloriodat(1-) (1:1)
Molekylvikt (g/mol) 271.96
Formel vikt 270.94