Läs mer
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate, 98%
Produktkod. 11413468
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413468 5 g 5g
11423468 25 g 25g
11433468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17864.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17787-40-5 | C4H20FNO4 | 165.205 g/mol
Den används som en reaktant för homokoppling av arylhalider via en palladiumkatalyserad mekanism, i korskopplingsreaktioner med alkenylsilanoler och vid fluorering av diklornitrobensen. Det används också som ett reversibelt absorberande medel för stora mängder vätesulfid i flytande tillstånd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en reaktant för homokoppling av arylhalogenider via en palladiumkatalyserad mekanism, i korskopplingsreaktioner med alkenylsilanoler och vid fluorering av diklornitrobensen. Det används också som ett reversibelt absorberande medel för stora mängder vätesulfid i flytande tillstånd.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Denna produkt kan bli flytande under lagring men det påverkar inte produktens kvalitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17787-40-5
Molekylformel C4H20FNO4
Molekylvikt (g/mol) 165.205
MDL-nummer MFCD00149968
InChI-nyckel HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium fluoride tetrahydrate, tetramethylazanium fluoride tetrahydrate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate, tetramethylammonium tetrahydrate fluoride, tetramethylammonium ion tetrahydrate fluoride, acmc-1c8r1, tetramethylammoniumfluoridetetrahydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-,fluoride,tetrahydrate 9ci, tetramethylamine, fluoride, hydrate, hydrate, hydrate, hydrate, methanaminium,n,n,n-trimethyl-, fluoride, tetrahydrate 9ci
PubChem CID 2723808
IUPAC-namn tetrametylazan;fluorid;tetrahydrat
LEDER C[N+](C)(C)C.O.O.O.O.[F-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Smältpunkt 42°C to 46°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3916184
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 165.21 (93.14 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumfluoride tetrahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.