Läs mer
Tetrametylammoniumfluoridtetrahydrat, TRC
Produktkod. 30421864
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30421864 50 g
1 options
Produktkod. 30421864 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT20474350G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium Fluoride Tetrahydrate
CAS 17787-40-5
Molekylformel C4H12FN . 4H2O
Kvantitet 50 g
Synonym Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','fluoride','tetrahydrate (9CI), Ammonium','tetramethyl-','fluoride','tetrahydrate (8CI), Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/C4H12N.FH.4H2O/c1-5(2,3)4;;;;;/h1-4H3;1H;4*1H2/q+1;;;;;/p-1
LEDER O.O.O.O.[F-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-namn tetrametylazanium; fluor; tetrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 165.2
Formel vikt 165.1376