Läs mer
Tetramethylammonium formate, 30% w/w aq. soln.
Produktkod. 11315477
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11315477 100 mL 100ml
11346149 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042710.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 59138-84-0 | C5H13NO2 | 119.16 g/mol
Tetrametylammoniumformiat kan ge den lägsta temperaturkänsligheten, vilket dessutom minskar korrosion av flödessystem av rostfritt stål genom kloridinducerad depassivering
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59138-84-0
Molekylformel C5H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 119.16
MDL-nummer MFCD00054402
InChI-nyckel WWIYWFVQZQOECA-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium formate, fibrogenina, forgenin, tonoformina, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, formate, tetramethylazanium formate, n,n,n-trimethylmethanaminium formate, ammonium, tetramethyl-, formate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, formate 1:1, c4h12n.cho2
PubChem CID 42961
IUPAC-namn tetrametylazan;formiat
LEDER [O-]C=O.C[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium formate
Linjär formel (CH3)4N(COOH)
Kvantitet 100 mL
Beilstein 3916177
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 119.16
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 30% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.