Läs mer
Tetramethylammonium hexafluorophosphate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10264850 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10264850 25 g Glass bottle 25g
10520414 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10264850 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138340250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 558-32-7
Molekylformel C4H12F6NP
Molekylvikt (g/mol) 219.111
MDL-nummer MFCD00012012
InChI-nyckel ZFKULDQWLXAKIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylammonium hexafluorophosphate, ammonium, tetramethyl-, hexafluorophosphate 1-, tetramethylazanium hexafluorophosphate, c4h12n.f6p, acmc-209lpp, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; tetramethylammonium ion, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hexafluorophosphate 1-, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hexafluorophosphate 1-9ci
PubChem CID 11209
IUPAC-namn tetramethylazanium;hexafluorophosphate
LEDER C[N+](C)(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium hexafluorophosphate
Smältpunkt >300.0°C
Färg White
Elementaranalys 98.5% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (CH3)4NPF6
Brytningsindex 1.4820 to 1.4850
Kvantitet 25 g
Formel vikt 219.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylammonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.