Läs mer
Tetrametelammoniumhexafluorfosfat, 99 %
Produktkod. 11448067
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448067 100 g 100g
11438067 25 g 25g
11458067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17467.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
CAS: 558-32-7 | C4H12F6NP | 219,111 g/mol
Det finner sin tillämpning vid oxidation av cytokrom c i icke-vattenhaltiga lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning vid oxidation
av cytokrom c i icke-vattenhaltiga lösningsmedel.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Skydda mot fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 558-32-7
Molekylformel C4H12F6NP
Molekylvikt (g/mol) 219.111
MDL-nummer MFCD00012012
InChI-nyckel ZFKULDQWLXAKIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylammonium hexafluorophosphate, ammonium, tetramethyl-, hexafluorophosphate 1-, tetramethylazanium hexafluorophosphate, c4h12n.f6p, acmc-209lpp, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; tetramethylammonium ion, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hexafluorophosphate 1-, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hexafluorophosphate 1-9ci
PubChem CID 11209
IUPAC-namn tetrametylazanium;hexafluorfosfat
LEDER C[N+](C)(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium hexafluorophosphate
Smältpunkt >300 °C
Odör Luktfritt
Linjär formel (CH3)4NPF6
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 3730394
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 219.1
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.