Läs mer
Tetramethylammonium hydrogen phthalate, 99+%
Produktkod. 11394068
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394068 25 g 25g
11304078 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041360.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
I elektrolytformuleringar
Tetrametylammoniumväteftalat används i elektrolytformuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79723-02-7
Molekylformel C12H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 239.271
MDL-nummer MFCD00216634
InChI-nyckel KQTFRASJMFIJPC-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydrogen phthalate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, 1,2-benzenedicarboxylate 1:1, tetramethylammonium hydrogenphthalate, hydrogen phthalate; tetramethylammonium, tetramethylammonium phthalate monobasic, phthalic acid mono tetramethylammonium salt, hydrogen phthalate; tetramethylammonium ion, tetramethylammonium hydrogen phthalate,
PubChem CID 12892904
IUPAC-namn 2-karboxibensoat;tetrametylazanium
LEDER C[N+](C)(C)C.C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium hydrogen phthalate
Smältpunkt 148°C to 150°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Löslighetsinformation Partly soluble in water.
Formel vikt 239.27
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.