Läs mer
Tetrametylammoniumvätesulfat, 99+%, HPLC-klass
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10565291 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10565291 5 g Glasflaska 5g
10415125 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10565291 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 343830050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00 SEK
    1628.65 SEK / 5g
    Save 191.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 80526-82-5 | C4H13NR4S | 171,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För jonparkromatografi, Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80526-82-5
Molekylformel C4H13NO4S
Molekylvikt (g/mol) 171.21
MDL-nummer MFCD00036149
InChI-nyckel DWTYPCUOWWOADE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydrogen sulfate, tetramethylammonium bisulfate, tetramethylammonium hydrogen sulphate, tetramethylammonium hydrogensulfate, hydrogen sulfate; tetramethylazanium, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, sulfate 1:1, hydrogen sulfate; tetramethylammonium, acmc-209pjn, ch3 4n hso4 .h2o, tetramethylammonium bisulfate solution
PubChem CID 157340
IUPAC-namn vätesulfat;tetrametylazanium
LEDER C[N+](C)(C)C.OS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium hydrogensulfate
Abs. (0,005 M i vatten), (0,005 M i vatten) vid 0 nm, 0,05 max vid 220 nm, 0,15 max vid 200 nm
Smältpunkt 295,0 °C till 297,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 171.21
Procent renhet 99+%
Kvalitet HPLC
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylammonium hydrogensulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.