Läs mer
Tetrametylammoniumhydroxid, 25 % vikt av kvar vätska, elektronisk kvalitet, 99,9999 % (metallbas)
Beskrivning
Tetrametylammoniumhydroxid används för att framställa tetrametylammoniumazid. Det används som ett anisotropiskt etsmedel av kisel, basiskt lösningsmedel vid utveckling av sur fotoresist i fotolitografiprocess, som ytaktivt medel vid syntes av ferrofluid och som ett polarografiskt reagens. Det finner tillämpning i produktionen av organiskt kisel, där det används som blekmedel och rengöringsmedel för datorkiselskivor. Det är också involverat i reningen av vissa metalliska element.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylammonium hydroxide |
| Färg | Färglös till gul |
| Densitet | 1.016 g/mL |
| Kokpunkt | ∼102 °C |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Linjär formel | (CH3)4NOH |
| Brytningsindex | 1.384 |
| Kvantitet | 250 mL |
| UN-nummer | UN1835 |
| Beilstein | 3558708 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous soluion, Electronic Grade
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H300+H310-Dödligt vid förtäring eller vid hudkontakt
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H370-Orsakar organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.