Läs mer
Tetrametylammoniumhydroxid, 25 % vikt av kvar vätska, elektronisk kvalitet, 99,9999 % (metallbas)
Produktkod. 11357987
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357987 1 L 1 L
11347987 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 020932.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1925.00 SEK
    1608.65 SEK / 1 L
    Save 316.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91,154 g/mol
Tetrametylammoniumhydroxid används för att framställa tetrametylammoniumazid. Det används som ett anisotropiskt etsmedel av kisel, basiskt lösningsmedel vid utveckling av sur fotoresist i fotolitografiprocess, som ytaktivt medel vid syntes av ferrofluid och som ett polarografiskt reagens. Det finner tillämpning i produktionen av organiskt kisel, där det används som blekmedel och rengöringsmedel för datorkiselskivor. Det är också involverat i reningen av vissa metalliska element.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-59-2
Molekylformel C4H13NO
Molekylvikt (g/mol) 91.154
MDL-nummer MFCD00008280
InChI-nyckel WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
PubChem CID 60966
IUPAC-namn tetrametylazan;hydroxid
LEDER C[N+](C)(C)C.[OH-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium Hydroxide
Färg Färglös till gul
Densitet 1.016 g/mL
Kokpunkt ∼102 °C
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel (CH3)4NOH
Brytningsindex 1.384
Kvantitet 1 L
UN-nummer 1835
Beilstein 3558708
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,9224
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 91.15
Procent renhet 99.9999%
Kvalitet Elektronisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 25% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous soluion, Electronic Grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H300+H310-Dödligt vid förtäring eller vid hudkontakt
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.