Läs mer
Tetrametylammoniumhydroxid, 25 % vikt/vikt aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11362387
Change view
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362387 250 mL 250ml
11352387 25 mL 25ml
11372387 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11362387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09991.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tetrametylammoniumhydroxid används för att framställa tetrametylammoniumazid. Det används som ett anisotropiskt etsmedel av kisel, som ett basiskt lösningsmedel vid utveckling av sur fotoresist i fotolitografiprocesser, som ett ytaktivt ämne vid syntes av ferrofluid och som ett polarografiskt reagens. Det finner tillämpning i produktionen av organiskt kisel, där det används som blekningsmedel för datorkiselskivor och som rengöringsmedel. Det är också involverat i reningen av vissa metalliska element.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetrametylammoniumhydroxid används för att framställa tetrametylammoniumazid. Det används som ett anisotropiskt etsmedel av kisel, som ett basiskt lösningsmedel vid utveckling av sur fotoresist i fotolitografiprocesser, som ett ytaktivt ämne vid syntes av ferrofluid och som ett polarografiskt reagens. Det finner tillämpning i produktionen av organiskt kisel, där det används som blekningsmedel för datorkiselskivor och som rengöringsmedel. Det är också involverat i reningen av vissa metalliska element.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, aluminium, alkalimetaller, starka oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider och halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-59-2
Molekylformel C4H13NO
MDL-nummer MFCD00008280
InChI-nyckel WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
PubChem CID 60966
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium hydroxide
Densitet 1.014
Kokpunkt ∼102°C
Linjär formel (CH3)4NOH
Brytningsindex 1.384
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN1835
Beilstein 3558708
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,9224
Löslighetsinformation Miscible with water.
LEDER [OH-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-namn tetrametylazaniumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 91.15
Formel vikt 91.15
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 25% w/w aq. soln.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.