Läs mer
Tetrametylammoniumhydroxid, 25 % vikt/vikt aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Tetrametylammoniumhydroxid används för att framställa tetrametylammoniumazid. Det används som ett anisotropiskt etsmedel av kisel, som ett basiskt lösningsmedel vid utveckling av sur fotoresist i fotolitografiprocesser, som ett ytaktivt ämne vid syntes av ferrofluid och som ett polarografiskt reagens. Det finner tillämpning i produktionen av organiskt kisel, där det används som blekningsmedel för datorkiselskivor och som rengöringsmedel. Det är också involverat i reningen av vissa metalliska element.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tetrametylammoniumhydroxid används för att framställa tetrametylammoniumazid. Det används som ett anisotropiskt etsmedel av kisel, som ett basiskt lösningsmedel vid utveckling av sur fotoresist i fotolitografiprocesser, som ett ytaktivt ämne vid syntes av ferrofluid och som ett polarografiskt reagens. Det finner tillämpning i produktionen av organiskt kisel, där det används som blekningsmedel för datorkiselskivor och som rengöringsmedel. Det är också involverat i reningen av vissa metalliska element.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, aluminium, alkalimetaller, starka oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider och halogener.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylammonium hydroxide |
| Densitet | 1.014 |
| Kokpunkt | ∼102 °C |
| Linjär formel | (CH3)4NOH |
| Brytningsindex | 1.384 |
| Kvantitet | 1 L |
| UN-nummer | UN1835 |
| Beilstein | 3558708 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Merck Index | 14,9224 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous solution
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H370-Orsakar organskador.
- H372-Orsakar organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.