Läs mer
Tetrametylammoniumhydroxid (25 % med lösning/vikt i vatten), TRC
Produktkod. 30424770
Change view
Kvantitet:
250 mL
Produktkod. Kvantitet
30424770 250 mL
1 options
Produktkod. 30424770 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT300155250ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium Hydroxide
CAS 75-59-2
Molekylformel C4 H12 N . H O
Kvantitet 250 mL
Synonym N,N,N-Trimethylmethanaminium Hydroxide, Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide (1:1) (ACI), Ammonium','tetramethyl-','hydroxide (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide (9CI), Tetramethylammonium hydroxide (6CI), AR 300-49, AZ 300MIF, AZ 726, AZ 726MIF, AZ-MIF 300, CD 26, CPD 18, L 09658, LDD 26, LDD 26W, Megaposit CD 14, Megaposit MF 24A, MF 24A, MF 319, MF 321, MF-CD 26, Microposit CD 26, Microposit MF 319, Microposit MF 321, Microposit MF-CD 26, MIF 726, NMD 3, NMW-W, OCG 934, OCG 945, OCG-OPD 262, OPD 262, OPD 5262, Photoresist ma-D 525, PRS 2000, RD 6, RD 6 (developer), TMAH, TMAH 25, Tokuso SD 20, Tokuso SD 25
InChI formel InChI=1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
LEDER [OH-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-namn tetrametylazanium; Hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 91.15
Formel vikt 91.0997
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.25