Läs mer
Tetrametylammoniumhydroxid, 25 viktprocent i metanol
Produktkod. 10284850 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2,5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10284850 500 g Plastflaska 500g
10274850 100 g Plastflaska 100g
11975441 2,5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10284850 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138355000
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91,154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium hydroxide
Namnnotering 25 viktprocent i metanol
CAS 75-59-2, 67-56-1
Kokpunkt 65,0 °C
Smältpunkt -98,0 °C
Densitet 0.9000g/mL, 0.9
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C4H13NO
Linjär formel (CH3)4NOH
MDL-nummer MFCD00008280
Kvantitet 500 g
Flampunkt 6 °C
Synonym tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
InChI-nyckel WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
LEDER C[N+](C)(C)C.[OH-]
IUPAC-namn tetrametylazan;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 91.154
PubChem CID 60966
Formel vikt 91.15
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.