Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate |
| Smältpunkt | 62,0 °C till 71,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | (CH3)4NOH·5H2O |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 04, 50 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: löslig. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H370-Orsakar organskador.
- H372-Orsakar organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- MIXTURE LIST-Contain: Methanaminium, N, N,N-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate,Tetramethylammoniumhydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.