Läs mer
MP Biomedicals™ Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat,≥ 98 %
Produktkod. 11454471 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11454471
Brand: MP Biomedicals™ 0215211480
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat är ett jonparningsmedel som ofta används inom analytisk kemi.
  • Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat används i gaskromatografi/masspektrometri (GC/MS), kapillär isotakofores och kapillärzonelektrofores och vätskekromatografi.
  • TM används också vid syntes av organiska och oorganiska föreningar såsom vinylhalogenider och tetrametylammoniumditiokarboxylater.
  • Det används också vid framställning av nanopartiklar av järnoxid för applicering som kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi.
  • Det är ett jonparningsmedel som ofta används inom analytisk kemi.
  • Det används också som framkallare eller etsmedel i halvledar- och fotoelektriska industrier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Objektets namn Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Form Solid
Kvantitet 100 g
Utseende Vitt
Molekylformel C4H23NO6
MDL-nummer MFCD00149566
InChI-nyckel MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-namn tetramethylazanium pentahydrate hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 181.23
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P361 + P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: TetramethylammoniumHydroxide Pentahydrate
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.