Läs mer
MP Biomedicals™ Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat,≥ 98 %
Produktkod. 11464471 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11464471
Brand: MP Biomedicals™ 0215211490
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat är ett jonparningsmedel som ofta används inom analytisk kemi.
  • Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat används i gaskromatografi/masspektrometri (GC/MS), kapillär isotakofores och kapillärzonelektrofores och vätskekromatografi.
  • TM används också vid syntes av organiska och oorganiska föreningar såsom vinylhalogenider och tetrametylammoniumditiokarboxylater.
  • Det används också vid framställning av nanopartiklar av järnoxid för applicering som kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi.
  • Det är ett jonparningsmedel som ofta används inom analytisk kemi.
  • Det används också som framkallare eller etsmedel i halvledar- och fotoelektriska industrier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Objektets namn Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Form Solid
Kvantitet 500 g
Utseende Vitt
Molekylformel C4H23NO6
MDL-nummer MFCD00149566
InChI-nyckel MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-namn tetramethylazanium pentahydrate hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 181.23
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.