Läs mer
MP Biomedicals™ Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat,≥ 98 %
Produktkod. 17821381 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17821381 10 g -
11454471 100 g 100g
11464471 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17821381 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215211410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 10g
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat är ett jonparningsmedel som ofta används inom analytisk kemi.
  • Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat används i gaskromatografi/masspektrometri (GC/MS), kapillär isotakofores och kapillärzonelektrofores och vätskekromatografi.
  • TM används också vid syntes av organiska och oorganiska föreningar såsom vinylhalogenider och tetrametylammoniumditiokarboxylater.
  • Det används också vid framställning av nanopartiklar av järnoxid för applicering som kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi.
  • Det är ett jonparningsmedel som ofta används inom analytisk kemi.
  • Det används också som framkallare eller etsmedel i halvledar- och fotoelektriska industrier.
Specifikationer
Objektets namn Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C.
Form Solid
Kvantitet 10 g
Utseende Vitt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: TetramethylammoniumHydroxide Pentahydrate
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.