Läs mer
Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat, 98 %
Produktkod. 11332187
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332187 25 g 25g
11342187 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09658.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10424-65-4 | C4H23NO6 | 181,23 g/mol
Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat används i analytisk kemi som ett jonparningsmedel och ett polarografiskt reagens. Den finner tillämpning inom gaskromatografi/masspektrometri (GC/MS), kapillär isotakofores och kapillärzonelektrofores och vätskekromatografi. Dessutom används det vid framställning av järnoxidnanopartiklar som är användbara som kontrastmedel för magnetisk resonansbild och tetrametylammoniumditiokarboxylater. Det fungerar som en utvecklare eller etsmedel i halvledar- och fotoelektriska industrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat används i analytisk kemi som ett jonparningsmedel och ett polarografiskt reagens. Den finner tillämpning inom gaskromatografi/masspektrometri (GC/MS), kapillär isotakofores och kapillärzonelektrofores och vätskekromatografi. Dessutom används det vid framställning av järnoxidnanopartiklar som är användbara som kontrastmedel för magnetisk resonansbild och tetrametylammoniumditiokarboxylater. Det fungerar som en utvecklare eller etsmedel i halvledar- och fotoelektriska industrier.
Löslighet Löslig i
vatten och metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10424-65-4
Molekylformel C4H23NO6
Molekylvikt (g/mol) 181.23
MDL-nummer MFCD00149566
InChI-nyckel MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
PubChem CID 82620
IUPAC-namn tetrametylazan;hydroxid;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Smältpunkt 66 °C till 67 °C
Linjär formel (CH3)4NOH·5H2O
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3423
Beilstein 3714235
Känslighet Luftkänslig; Hygroskopisk
Merck Index 14,9224
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol.
Formel vikt 181,23 (91,15 Vattenfri Alkoholhaltig)
Procent renhet 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide pentahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.