Läs mer
Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat, 98 %
Produktkod. 11342187
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342187 100 g 100g
11332187 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09658.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10424-65-4 | C4H23NO6 | 181,23 g/mol
Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat används i analytisk kemi som ett jonparningsmedel och ett polarografiskt reagens. Den finner tillämpning inom gaskromatografi/masspektrometri (GC/MS), kapillär isotakofores och kapillärzonelektrofores och vätskekromatografi. Dessutom används det vid framställning av järnoxidnanopartiklar som är användbara som kontrastmedel för magnetisk resonansbild och tetrametylammoniumditiokarboxylater. Det fungerar som en utvecklare eller etsmedel i halvledar- och fotoelektriska industrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat används i analytisk kemi som ett jonparningsmedel och ett polarografiskt reagens. Den finner tillämpning inom gaskromatografi/masspektrometri (GC/MS), kapillär isotakofores och kapillärzonelektrofores och vätskekromatografi. Dessutom används det vid framställning av järnoxidnanopartiklar som är användbara som kontrastmedel för magnetisk resonansbild och tetrametylammoniumditiokarboxylater. Det fungerar som en utvecklare eller etsmedel i halvledar- och fotoelektriska industrier.
Löslighet Löslig i
vatten och metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10424-65-4
Molekylformel C4H23NO6
Molekylvikt (g/mol) 181.23
MDL-nummer MFCD00149566
InChI-nyckel MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
PubChem CID 82620
IUPAC-namn tetrametylazan;hydroxid;pentahydrat
LEDER O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Smältpunkt 66°C to 67°C
Linjär formel (CH3)4NOH·5H2O
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3423
Beilstein 3714235
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,9224
Löslighetsinformation Soluble in water and methanol.
Formel vikt 181.23 (91.15 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide pentahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.