Läs mer
Tetrametylammoniumhydroxidpentahydrat, TRC
Produktkod. 30409577
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30409577 10 g
1 options
Produktkod. 30409577 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT07649510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium Hydroxide Pentahydrate
CAS 10424-65-4
Molekylformel C4H23NO6
Kvantitet 10 g
Synonym Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide','hydrate (1:1:5) (ACI), Ammonium','tetramethyl-','hydroxide','pentahydrate (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','hydroxide','pentahydrate (9CI), Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
InChI formel InChI=1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
LEDER O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-namn tetrametylazanium; hydroxid; pentahydrat
Molekylvikt (g/mol) 181.23
Formel vikt 181.1525