Läs mer
Tetramethylammonium hydroxide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylammonium hydroxide |
| Densitet | 1.02 g/cm³ at 20°C |
| pH | >13 (20°C in H2O) |
| Kokpunkt | 110°C (1013 hPa) |
| Kvantitet | 25 kg |
| Procent renhet | 0.25% |
| Kvalitet | Not Available |