Läs mer
Tetramethylammonium iodide, 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10608634 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10608634 500 g Glass bottle 500g
1 options
Produktkod. 10608634 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 216685000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-58-1
Molekylformel C4H12IN
Molekylvikt (g/mol) 201.05
MDL-nummer MFCD00011629
InChI-nyckel RXMRGBVLCSYIBO-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium iodide, artilacer, yodurtan, banikol, tmai, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide, ammonium, tetramethyl-, iodide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide 1:1, tetramethylammoniumiodide, tetramethylammoniumjodid
PubChem CID 6381
IUPAC-namn tetramethylazanium iodide
LEDER [I-].C[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium iodide
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (CH3)4NI
Kvantitet 500 g
Beilstein 04, 51
Merck Index 15, 9372
Formel vikt 201.05
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Fine Crystalline Powder