Läs mer
Tetrametylammoniumjodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425183
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425183 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11425183 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12811.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-58-1 | C4H12IN | 201.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium iodide
CAS 75-58-1
Smältpunkt >300 °C
Odör Luktfritt
Molekylformel C4H12IN
Linjär formel (CH3)4NI
MDL-nummer MFCD00011629
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3620030
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 14,9225
Synonym tetramethylammonium iodide, artilacer, yodurtan, banikol, tmai, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide, ammonium, tetramethyl-, iodide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide 1:1, tetramethylammoniumiodide, tetramethylammoniumjodid
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten; Olöslig i kloroform, eter
InChI-nyckel RXMRGBVLCSYIBO-UHFFFAOYSA-M
LEDER [I-].C[N+](C)(C)C
IUPAC-namn tetrametylazanium;jodid
Molekylvikt (g/mol) 201.05
PubChem CID 6381
Formel vikt 201.05
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylammonium iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumiodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.