Läs mer
Tetrametylammoniumperklorat, 98 %
Artikelnummer. 11955451 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11955451 100 g 100g
10782402 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11955451 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 420561000
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2537-36-2 | C4H12ClNO4 | 173,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens, Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2537-36-2
Molekylformel C4H12ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 173.59
MDL-nummer MFCD00043207
InChI-nyckel ZCWKIFAQRXNZCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium perchlorate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, perchlorate, n,n,n-trimethylmethanaminium perchlorate, ammonium, tetramethyl-, perchlorate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, perchlorate 1:1, c4h12n.clo4, acmc-20ajj6, tetramethylazanium perchlorate, tetramethylammonium perchlorate 25g, wln: 2k2&2&2 &wgw
PubChem CID 17337
IUPAC-namn tetrametylazanium;perklorat
LEDER C[N+](C)(C)C.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium perchlorate
Smältpunkt 300,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (på torr bas)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)4NClO4
Kvantitet 100 g
Formel vikt 173.6
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium perchlorate
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.