Läs mer
Tetrametylammoniumperklorat
Produktkod. 11367368
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367368 25 g 25g
11357368 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030834.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2537-36-2 | C4H12ClNO4 | 173,59 g/mol
Tetrametylammoniumperklorat fungerar som en mellanprodukt i organisk och kemisk syntes. Det används som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografisk analys och vid kvantifiering av olanzapin klozapin och N-desmetylklozapin. Den fungerar som en stödjande elektrolyt vid den elektrokemiska reduktionen av elektrokemisk reduktion av 1-bromodecanr, 1-jododecane, 2-jodooctane och 2-bromooktane vid kvicksilverkatoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2537-36-2
Molekylformel C4H12ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 173.59
MDL-nummer MFCD00043207
InChI-nyckel ZCWKIFAQRXNZCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium perchlorate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, perchlorate, n,n,n-trimethylmethanaminium perchlorate, ammonium, tetramethyl-, perchlorate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, perchlorate 1:1, c4h12n.clo4, acmc-20ajj6, tetramethylazanium perchlorate, tetramethylammonium perchlorate 25g, wln: 2k2&2&2 &wgw
PubChem CID 17337
IUPAC-namn tetrametylazanium;perklorat
LEDER C[N+](C)(C)C.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium perchlorate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1479
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 173.6
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.