Läs mer
Tetramethylammonium tetrafluoroborate, 97%
Produktkod. 11488017
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488017 5 g 5g
11498017 25 g 25g
11408027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17436.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 661-36-9 | C4H12BF4N | 160.95 g/mol
Det används i den katalytiska reduktionen av 1,6-dihalohexaner med nickel(i)salen elektrogenererat vid glasartade kolkatoder i dimetylformamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används i den katalytiska reduktionen av 1,6-dihalohexaner med
nickel(i)salen elektrogenererat vid glasartade kolkatoder i dimetylformamid.
Löslighet Lösligheten i
varmt vatten är nästan transparent.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Skydda mot fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 661-36-9
Molekylformel C4H12BF4N
Molekylvikt (g/mol) 160.95
MDL-nummer MFCD00011745
InChI-nyckel XWFABLFRYCHILB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylammonium tetrafluoroborate, tetramethylammonium fluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, tetramethylammonium salt, tetramethylazanium tetrafluoroborate, n,n,n-trimethylmethanaminium tetrafluoroborate 1-, tetramethylammonium ion tetrafluoroborate, ammonium, tetramethyl-, tetrafluoroborate 1-, acmc-209ntt, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, tetrafluoroborate 1-, tetramethyl ammonium tetrafluoroborate
PubChem CID 12621
IUPAC-namn tetrametylazanium;tetrafluorborat
LEDER C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Smältpunkt 417°C to 419°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3715404
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 160.95
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.