Läs mer
Tetrametylammoniumtetrafluoroborat, 97 %
Beskrivning
Det används i den katalytiska reduktionen av 1,6-dihalohexaner med nickel(i)salen elektrogenererat vid glasartade kolkatoder i dimetylformamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
nickel(i)salen elektrogenererat vid glasartade kolkatoder i dimetylformamid.
Löslighet Lösligheten i
varmt vatten är nästan transparent.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Skydda mot fukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylammonium tetrafluoroborate |
| Smältpunkt | 417 °C till 419 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 3715404 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Formel vikt | 160.95 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.