Läs mer
Tetrametelammoniumtetrafluoroborat, TRC
Produktkod. 30451837
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30451837 500 mg
1 options
Produktkod. 30451837 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT889868500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium Tetrafluoroborate
CAS 661-36-9
Molekylformel C4H12BF4N
Kvantitet 500 mg
Synonym Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','tetrafluoroborate(1-) (1:1) (ACI), Ammonium compounds','substituted','tetramethyl-','tetrafluoroborate (7CI), Ammonium','tetramethyl-','tetrafluoroborate(1-) (8CI), Borate(1-)','tetrafluoro-','N,N,N-trimethylmethanaminium (ZCI), Borate(1-)','tetrafluoro-','tetramethylammonium (8CI), Methanaminium','N,N,N-trimethyl-','tetrafluoroborate(1-) (9CI), Tetramethylammonium fluoroborate (6CI), [Me4N][BF4], Tetramethylammonium tetrafluoroborate, Tetramethylammonium tetrafluoroborate(1-)
InChI formel InChI=1S/C4H12N.BF4/c1-5(2,3)4;2-1(3,4)5/h1-4H3;/q+1;-1
LEDER C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn tetrametylazanium; Tetrafluororat
Molekylvikt (g/mol) 160.95
Formel vikt 161.0999