Läs mer
Tetrametylammoniumtriacetoxiborhydrid, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13448538 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13448538 10 g 10g
13458538 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13448538 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392850100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109704-53-2 | C10H22BNO6 | 263.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109704-53-2
Molekylformel C10H22BNO6
Molekylvikt (g/mol) 263.10
MDL-nummer MFCD00012196
InChI-nyckel LCFZZOGKVOTFPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylammonium triacetoxyborohydride, me4nhb oac 3, me4n aco 3bh;, me4nb oac 3h;, me4n bh oac 3;, ch3 4nhb oac ;, me4n ch3co2 3bh;, tetramethylammonium triacetoxyhydroborate, tetramethylammonium triacetoxyborohydride;, bis acetyloxy boranuidyl acetate; tetramethylazanium
PubChem CID 10858300
IUPAC-namn tetrametylazan;triacetyloxibor(1-)
LEDER C[N+](C)(C)C.CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Smältpunkt 95.0°C to 98.0°C
Analysprocentintervall 90+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Formel vikt 263.1
Procent renhet 90+%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.