Läs mer
Tetramethylammonium Triacetoxyborohydride (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethylammonium Triacetoxyborohydride |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10BO6.C4H12N/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;1-5(2,3)4/h7H,1-3H3;1-4H3/q-1;+1 |
| Formel vikt | 263.154 |