Läs mer
Tetrametylammoniumtriacetoxyborhydrid (>90 %), TRC
Produktkod. 30424938
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424938 25 g
30420136 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30424938 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29872025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109704-53-2
Molekylformel C10H22BNO6
Molekylvikt (g/mol) 263.1
Synonym N,N,N-Trimethylmethanaminium (T-4)-tris(Acetato-O)hydroborate(1-), (T-4)-tris(Acetato-O)hydroborate(1-) N,N,N-trimethylmethanaminium, (T-4)-tris(Acetato-kO)hydroborate(1-) N,N,N-trimethylmethanaminium, Me4NHB(OAc)3, Tetramethylammonium Triacetoxyborohydride
IUPAC-namn tetrametylazanium; Triacetyloxyboranuide
LEDER CC(=O)O[BH-](OC(=O)C)OC(=O)C.C[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium Triacetoxyborohydride
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H10BO6.C4H12N/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;1-5(2,3)4/h7H,1-3H3;1-4H3/q-1;+1
Formel vikt 263.154